Principaux documents
639818
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
183-188 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O2/c11-9-8(10(14)15)6-12-13(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H,14,15)
Clé InChI
BFMGSMOYBHOHGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves