Principaux documents
639540
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(3′-chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11BCl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
180-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Cl)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BCl2O3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
Clé InChI
HGXKMYLFVPMNFR-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable