Principaux documents
639443
Sigma-Aldrich
2-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12BClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
124-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccccc1OCc2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-7-3-1-5-10(12)9-18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clé InChI
OOORTTOHYXWCDV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable