Principaux documents
639419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
104-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-6-14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
Clé InChI
MRVRMZWHFZYTCY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable