Principaux documents
638811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H2(OCH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
49-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
COc1c(C)cc(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-4-9(6-11)5-8(2)10(7)12-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
LOWLIBHYJIAZTN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup