Documents
638773
Sigma-Aldrich
3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
115-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
MAYOFTZUJPQKET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves