Documents
638420
Sigma-Aldrich
Benzofuran-3-acetonitrile
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
38-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCc1coc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7H,5H2
Clé InChI
BJAJKVZABJZXDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves