Key Documents
638382
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitromesitylene
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
106-107 °C/1.3 mmHg (lit.)
Pf
59-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(c(C)c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c1-5-4-6(2)9(11(12)13)7(3)8(5)10/h4H,1-3H3
Clé InChI
IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable