Documents
637440
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-α-L-arabinofuranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m0/s1
Clé InChI
IHNHAHWGVLXCCI-WUHRBBMRSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable