637327
Holmium(III) oxide
nanopowder, <100 nm avg. part. size (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Rare earth
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: holmium
Taille moy. des particules
<100 nm (DLS)
Taille des particules
<50 nm (XRD)
Pf
2330 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
Clé InChI
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.