Principaux documents
636711
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-diiodobenzene
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H36I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5564 (lit.)
Densité
1.3991 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)Cc1cc(I)c(CC(CC)CCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-5-9-11-17(7-3)13-19-15-22(24)20(16-21(19)23)14-18(8-4)12-10-6-2/h15-18H,5-14H2,1-4H3
Clé InChI
TYZQQLJIRWRBFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup