Principaux documents
636460
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-di-1-propynylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H30
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
224-228 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC#Cc1cc(C2CCCCC2)c(cc1C3CCCCC3)C#CC