Documents
636290
Sigma-Aldrich
2-(p-Toluenesulfonylamino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
N-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-p-toluenesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H24BNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-10-12-15(13-11-14)26(22,23)21-17-9-7-6-8-16(17)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
Clé InChI
XJERZPFENBAXMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable