Documents
636223
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2BrClO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
100-102 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
40-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrClO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
Clé InChI
WGYBIEOLAFYDEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges