Principaux documents
635170
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-methylaminopyridine
50-100 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Réticulation
1 % cross-linked
Ampleur du marquage
1.5 mmol/g N loading
Taille des particules
50-100 mesh
Chaîne SMILES 
CNc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable