Key Documents
635111
Sigma-Aldrich
Strontium lanthanum aluminate
single crystal substrate, <110>, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontium lanthanum aluminum oxide
About This Item
Formule linéaire :
SrLaAlO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Description
single side polished
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Constante diélectrique
16.8
Taille
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Pf
1650 °C (lit.)
Densité
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
Clé InChI
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Excellent substrate for high temperature superconductor thin films.
Forme physique
tetragonal (a = 3.756 Å, c = 12.63 Å)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable