635103
Yttrium vanadate
single crystal substrate, <110>, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Vanadium yttrium oxide, Yttrium vanadium oxide
About This Item
Description
single side polished
Pureté
99.99% trace metals basis
Dureté
5 mohs
Taille
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Transmittance
400-4000 nm, ~80%
Pf
1825 °C (lit.)
Densité
4.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Y+3].[O-][V]([O-])([O-])=O
Caractéristiques et avantages
Propriétés physiques
η o= 1.9929 η e= 2.2154 Δη = 0.2225 ρ=6.04° at λ 0.63 μm
η o= 1.9500 η e= 2.1554 Δη = 0.2054 ρ=5.72° at λ 1.30 μm
η o= 1.9447 η e= 2.1486 Δη = 0.2039 ρ=5.69° at λ 1.55 μm
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable