Principaux documents
634808
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-α-D-arabinofuranose
technical grade
Synonyme(s) :
NSC 108078
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
≥80%
Indice de réfraction
n20/D 1.4500 (lit.)
pb
140 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m1/s1
Clé InChI
IHNHAHWGVLXCCI-NDBYEHHHSA-N
Application
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of hydroxyl acetylpentofuranosides via diastereoselective enzymic deacetylation through Candida antarctica B lipase (CAL B)-catalyzed alcoholysis
  • Reaction with trimethylaluminum in synthesis of 1,2-O-isopropylidene D-ribofuranose
  • Synthesis of oligosaccharides of motifs D and E of arabinogalactan present in Mycobacterium tuberculosis via coupling and glycosylation reactions
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable