Key Documents
634069
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-bromobenzylamine
97%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-bromobenzylamine
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
50-54 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup