Principaux documents
633895
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Isopropanol-1,3-13C2
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
82 °C (lit.)
Pf
-89.5 °C (lit.)
Densité
0.813 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3]C([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup