Principaux documents
633623
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloroisatin
≥95%
1 G
190,00 $
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
190,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H3Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
218-223 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-4-6(5(10)2-3)11-8(13)7(4)12/h1-2H,(H,11,12,13)
Clé InChI
AYGGQJHJRFZDFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves