Principaux documents
633585
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1-butene
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-(3-methyl-3-butenyl)benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5430 (lit.)
Densité
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13Br/c1-9(2)7-8-10-5-3-4-6-11(10)12/h3-6H,1,7-8H2,2H3
Clé InChI
AYBPGVKOKLIVNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.6 °C - closed cup