Principaux documents
633550
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
122-126 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1csc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
YCIVJGQMXZZPAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves