633267
Dicyclohexylcarbodiimide solution
60 wt. % in xylenes
Synonyme(s) :
N,N′-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], DCC, NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Concentration
60 wt. % in xylenes
Indice de réfraction
n20/D 1.503
Densité
0.898 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
Clé InChI
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Coupling agent for generation of graphene and graphene oxide sheets supported on silica
Endophytic bacterium L14 biomass inhibitor
Used to produce:
- Multifunctional aqueous nanocrystals stabilized by hyperbranched polyglycerol
- MnO2 nanosheets attached to Au nanoparticles on carbon nantubes
- Functionalized single-walled carbon nantotube arrays
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F
Point d'éclair (°C)
30 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter