Principaux documents
632996
Sigma-Aldrich
6-Chloropyran-2H-one
97%
Synonyme(s) :
6-Chloropyran-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5560 (lit.)
pb
193-194 °C (lit.)
Densité
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
Clé InChI
XKFPZGLJYHAVTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup