Principaux documents
632899
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4530 (lit.)
pb
119-121 °C (lit.)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZNEHIDGAPGVZSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C