Principaux documents
632848
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
199-203 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O3/c1-5(11)9-7-3-2-6(4-8-7)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,8,9,11)
Clé InChI
XKAASKOXADTLIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves