Principaux documents
632643
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5720 (lit.)
pb
250-251 °C (lit.)
Densité
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6H2
Clé InChI
QYLFKNVZIFTCIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter