Principaux documents
632481
Sigma-Aldrich
2-(Pivaloylamino)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
71-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccn1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-10(2,3)9(13)12-8-6-4-5-7-11-8/h4-7H,1-3H3,(H,11,12,13)
Clé InChI
CGSPVYCZBDFPHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves