632309
Magnesium hydroxide
nanopowder, <100 nm particle size (laser PSA), 99.8% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.8% trace metals basis
Forme
nanopowder
Superficie
94.8 m2/g
Taille des particules
<100 nm (laser PSA)
5.8-20 nm (TEM)
<50 nm (XRD)
Pf
350 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable