Principaux documents
631302
Sigma-Aldrich
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
(3-Cl-C6H4)CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
72-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Clé InChI
CLTDVBQNUHHYCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Man Zhang et al.
Heterocycles, 101(1), 145-164 (2020-08-11)
Neuropathic pain, epilepsy, insomnia, and tremor disorder may arrive from an increase of intracellular Ca2+ concentration through a dysfunction of T-type Ca2+ channels. Thus, T-type calcium channels could be a target in drug discovery for the treatments of neuropathic pain