Principaux documents
631213
Sigma-Aldrich
3-[5-(4-Chlorophenyl)furan-2-yl]acrylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9CIO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
195-199 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO3/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11(17-12)6-8-13(15)16/h1-8H,(H,15,16)/b8-6+
Clé InChI
FPSINWFYJYHUBV-SOFGYWHQSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable