Documents
631035
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-N-methylaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H4NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6040 (lit.)
Point d'ébullition
204-206 °C (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO/c1-15-13-7-9-14(10-8-13)16-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,11H2,1H3
Clé InChI
BCSUDKSCMABXKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C