Documents
630977
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-methylaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.613 (lit.)
Point d'ébullition
259-260 °C (lit.)
Densité
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup