Principaux documents
630845
Sigma-Aldrich
3-Heptyn-1-ol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.456
pb
80-82 °C/15 mmHg
Densité
0.920 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC#CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-3,6-7H2,1H3
Clé InChI
PSWHODJVUOXHKA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F
Point d'éclair (°C)
74 °C