Principaux documents
630543
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-4-(decyloxy)phenol
99%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(OH)O(CH2)9CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Pf
62-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C16H24Br2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-16-12-13(17)15(19)11-14(16)18/h11-12,19H,2-10H2,1H3
Clé InChI
SSEJKDGLNTZULX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable