Key Documents
630489
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoro-2-(2-indolinylmethyl)acrylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11F2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(\CC1Cc2ccccc2N1)=C(/F)F