Principaux documents
61891
Sigma-Aldrich
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH(NH2)CO2CH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Beilstein:
4879785
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, ≥99.0% (AT)
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +17.5±1°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to off-white
Pf
183.0 °C
Application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
Clé InChI
HRTQWUHFSXVRPY-NUBCRITNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable