Documents
616532
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol-3,5-d2
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6HD2Cl3O
Poids moléculaire :
199.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
246 °C (lit.)
Pf
64-66 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1D,2D
Clé InChI
LINPIYWFGCPVIE-QDNHWIQGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable