Principaux documents
616273
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
1 G
892,00 $
892,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
892,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
892,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Pf
266-267 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(N)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-RALIUCGRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wei Zhang et al.
Electrophoresis, 40(18-19), 2309-2320 (2019-04-27)
The actual utility of capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS) for biomarker discovery using metabolomics still needs to be assessed. Therefore, a simulated comparative metabolic profiling study for biomarker discovery by CE-MS was performed, using pooled human plasma samples with spiked biomarkers.