Principaux documents
615463
Sigma-Aldrich
Oxybutynin chloride-(phenyl-d5)
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C22D5H26NO3 HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)(C2CCCCC2)C(=O)OCC#CCN(CC)CC
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/i5D,7D,8D,13D,14D;
Clé InChI
SWIJYDAEGSIQPZ-QMYMNHACSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable