Principaux documents
615455
Sigma-Aldrich
Desethyloxybutynin chloride-(ethyl-d5)
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20D5H22ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCCC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Clé InChI
DSWCYTSHCYXHGW-LUIAAVAXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.