Documents
615307
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-pentanol-OD
98 atom % D
Synonyme(s) :
3-Ethyl-3-pentan(ol-d)
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3C-OD
Poids moléculaire :
117.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Densité
0.831 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OC(CC)(CC)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-4-7(8,5-2)6-3/h8H,4-6H2,1-3H3/i8D
Clé InChI
XKIRHOWVQWCYBT-BNEYPBHNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable