Documents
614653
Sigma-Aldrich
Acetylacetone-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione-d8
About This Item
Formule linéaire :
CD3COCD2COCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
140 °C (lit.)
Pf
-23 °C (lit.)
Densité
1.052 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
Clé InChI
YRKCREAYFQTBPV-AUOAYUKBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup