Principaux documents
614505
Sigma-Aldrich
1-Bromononane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
n-Nonyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CD2CD2Br
Poids moléculaire :
211.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
pb
201 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])CCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2
Clé InChI
AYMUQTNXKPEMLM-LZMSFWOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F
Point d'éclair (°C)
90.00 °C