Principaux documents
614165
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13,13,14,14,14-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Tetradecanoic acid-13,13,14,14,14-d5
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2(CH2)11CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
pb
250 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2
Clé InChI
TUNFSRHWOTWDNC-ZBJDZAJPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable