Principaux documents
614092
Sigma-Aldrich
Dimethenamid-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Dimethenamid-d3(4-methyl-d3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12D3H15ClNO2S
Poids moléculaire :
278.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Format
neat
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])c1csc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/i1D3
Clé InChI
JLYFCTQDENRSOL-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable