Documents
613738
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2,4-pentane-d12-diol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2C(OH)CD2CD(OH)CD3
Poids moléculaire :
130.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
197 °C (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
OC(C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D
Clé InChI
SVTBMSDMJJWYQN-WWKUACGSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter