Principaux documents
613703
Sigma-Aldrich
1-Propanol-3,3,3-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Propyl-3,3,3-d3 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
97 °C (lit.)
Pf
-127 °C (lit.)
Densité
0.840 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup