612480
Ethylbenzene solution
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.1 mg/mL, TMS 0.01 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
chromium(III) acetylacetonate, 0.1 mg/mL
TMS, 0.01%
Concentration
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Quantité
Each pack contains 10 tubes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable